Acide 2-formylbenzoïque
Fournisseur: Molekula
36243592-100G
MOLE36243592-100GEA 0 EUR InStock
MOLE36243592-100G
Acide 2-formylbenzoïque
Acide 2-formylbenzoïque
Formule: C₈H₆O₃
Point d'ébullition: 101 °C (0,4 mmHg)
Point de fusion: 95…98 °C
Densité: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003336
Numéro CAS: 119-67-5
EINECS: 204-342-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité