Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium mercaptoacétate

Fournisseur: Molekula
Attention

36257729-500G
MOLE36257729-500GEA 0 EUR InStock
MOLE36257729-500G
Sodium mercaptoacétate
Sodium mercaptoacétate


Formule: HSCH₂COONa
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043386
Numéro CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité