Acide 3,4-diméthoxybenzoïque
Fournisseur: Molekula
36580840-100G
MOLE36580840-100GEA 0 EUR InStock
MOLE36580840-100G
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque
Acide 3,4-diméthoxybenzoïque
Formule: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Point d'ébullition: 303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…119 °C
Densité: 1.436 g/cm³ (–100 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002500
Numéro CAS: 93-07-2
EINECS: 202-215-7
Merck Index: 12,10086
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité