Pentane-1,3-diylbis(diphénylphosphine)
Fournisseur: Molekula
36583793-1G
MOLE36583793-1GEA 0 EUR InStock
MOLE36583793-1G
Pentane-1,3-diylbis(diphénylphosphine)
Pentane-1,5-diylbis(diphénylphosphine)
Formule: C₂₉H₃₀P₂
Point d'ébullition: 230 °C (0,1 mmHg)
Point de fusion: 43…46 °C
Numéro MDL: MFCD00003052
Numéro CAS: 27721-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité