2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
Fournisseur: Molekula
36646345-100G
MOLE36646345-100GEA 0 EUR InStock
MOLE36646345-100G
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
2-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
Formule: C₉H₁₄O₃
Numéro MDL: MFCD00001631
Numéro CAS: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité