1-BOC-pipérazine
Fournisseur: Molekula
36721814-5G
MOLE36721814-5GEA 0 EUR InStock
MOLE36721814-5G
1-BOC-pipérazine
1-Boc-pipérazine
Formule: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075265
Numéro CAS: 57260-71-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité