2,5-Dimethylpyrrole
Fournisseur: Molekula
36723681-25G
MOLE36723681-25GEA 0 EUR InStock
MOLE36723681-25G
2,5-Dimethylpyrrole
2,5-Dimethylpyrrole
Formule: C₆H₉N
Numéro MDL: MFCD00005223
Numéro CAS: 625-84-3
EINECS: 210-913-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité