(R)-(-)-Phényl-1-éthanediol-1,2
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (R)-1-Phenylethane-1,2-diol, (R)-(-)-α,β-Dihydroxyethylbenzene, (R)-(-)-Phenylethane-1,2-diol, (R)-(-)-Phenyl-1,2-ethanediol
36796198-1G
MOLE36796198-1GEA 0 EUR InStock
MOLE36796198-1G
(R)-(-)-Phényl-1-éthanediol-1,2
(R)-(-)-Phényl-1-éthanediol-1,2
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…69 °C
Numéro MDL: MFCD00064262
Numéro CAS: 16355-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité