(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
Fournisseur: Molekula
37493559-1G
MOLE37493559-1GEA 0 EUR InStock
MOLE37493559-1G
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
Formule: C₉H₁₃N
Numéro MDL: MFCD00216740
Numéro CAS: 28163-64-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité