1,3-Dinitro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Fournisseur: Molekula
37605955-25G
MOLE37605955-25GEA 0 EUR InStock
MOLE37605955-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluorométhoxy)benzène
1,3-Dinitro-4-(trifluorométhoxy)benzène
Formule: C₇H₃F₃N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00042268
Numéro CAS: 655-07-2
EINECS: 470-480-8
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité