Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydrogéno-2-oxoglutarate de potassium

Fournisseur: Molekula

37634186-100G
MOLE37634186-100GEA 0 EUR InStock
MOLE37634186-100G
Hydrogéno-2-oxoglutarate de potassium
α-Ketoglutaric acid monopotassium salt


Formule: C₅H₅KO₅
Numéro MDL: MFCD00064195
Numéro CAS: 997-43-3
EINECS: 213-641-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité