1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole
37688754-25G
MOLE37688754-25GEA 0 EUR InStock
MOLE37688754-25G
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole
Formule: C₇H₆N₄OS
MW: 194,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132898
Numéro CAS: 52431-78-4
EINECS: 257-909-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité