Iodure de 1-aminopyridinium
Fournisseur: Molekula
37769177-5G
MOLE37769177-5GEA 0 EUR InStock
MOLE37769177-5G
Iodure de 1-aminopyridinium
Iodure de 1-aminopyridinium
Formule: C₅H₇IN₂
Point de fusion: 161…162 °C
Numéro MDL: MFCD00051893
Numéro CAS: 6295-87-0
EINECS: 228-566-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité