6-Methoxy-2-naphthol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 6-Methoxynaphthalen-2-ol, Naproxen Impurity H
37783588-25G
MOLE37783588-25GEA 0 EUR InStock
MOLE37783588-25G
6-Methoxy-2-naphthol
6-Methoxy-2-naphthol
Formule: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2000 g/mol
Numéro MDL: MFCD00088677
Numéro CAS: 5111-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité