Hesperetin
Fournisseur: Molekula
37798797-5G
MOLE37798797-5GEA 0 EUR InStock
MOLE37798797-5G
Hesperetin
Hesperetin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Numéro MDL: MFCD00075646
Numéro CAS: 520-33-2
EINECS: 208-290-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité