Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Bromométhyl)pentafluorobenzène

Fournisseur: Molekula
Attention

37860017-25G
MOLE37860017-25GEA 0 EUR InStock
MOLE37860017-25G
(Bromométhyl)pentafluorobenzène
Pentafluorobenzyl bromide


Formule: (C₆F₅)CH₂Br
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000299
Numéro CAS: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité