(±)-Acide pipéridine-3-carboxylique
Fournisseur: Molekula
37912592-25G
MOLE37912592-25GEA 0 EUR InStock
MOLE37912592-25G
(±)-Acide pipéridine-3-carboxylique
(±)-Acide pipéridine-3-carboxylique
Formule: C₆H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00005992
Numéro CAS: 498-95-3
EINECS: 207-873-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité