Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Hydroxybenzaldéhyde

Fournisseur: Molekula
Attention

37949430-100G
MOLE37949430-100GEA 0 EUR InStock
MOLE37949430-100G
3-Hydroxybenzaldéhyde
3-Hydroxybenzaldéhyde


Formule: C₇H₆O₂
MW: 122,12 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99…102 °C
Densité: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003368
Numéro CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité