Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Salicylohydrazide

Fournisseur: Molekula

37975630-25G
MOLE37975630-25GEA 0 EUR InStock
MOLE37975630-25G
Salicylohydrazide
Salicylohydrazide


Formule: C₇H₈N₂O₂
Point de fusion: 290…291 °C
Densité: 1,424 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007599
Numéro CAS: 936-02-7
EINECS: 213-311-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité