(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
37981948-1G
MOLE37981948-1GEA 0 EUR InStock
MOLE37981948-1G
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
(R)-(-)-2-Amino-3-méthylbutane-1-ol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,16 g/mol
Densité: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064297
Numéro CAS: 4276-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité