(4-Bromophényl)acétonitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
38110135-100G
MOLE38110135-100GEA 0 EUR InStock
MOLE38110135-100G
(4-Bromophényl)acétonitrile
(4-Bromophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Numéro MDL: MFCD00001916
Numéro CAS: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
ONU: 3449
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité