5-Éthyluracile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Ethyluracil, 5-Ethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
38127331-1G
MOLE38127331-1GEA 0 EUR InStock
MOLE38127331-1G
5-Éthyluracile
5-Éthyluracile
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079187
Numéro CAS: 4212-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité