5-Méthoxy-1-indanone
Fournisseur: Molekula
38224728-5G
MOLE38224728-5GEA 0 EUR InStock
MOLE38224728-5G
5-Méthoxy-1-indanone
5-Méthoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 145…150 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 107…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003789
Numéro CAS: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité