Bromure de tétraméthylammonium
Fournisseur: Molekula
Danger
38302697-100G
MOLE38302697-100GEA 0 EUR InStock
MOLE38302697-100G
Bromure de tétraméthylammonium
Bromure de tétraméthylammonium
Formule: C₄H₁₂BrN
Point d'ébullition: ∼360 °C (1013 hPa)
Densité: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011626
Numéro CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité