Dextran sulphate sodium salt
Fournisseur: Molekula
38417956-25G
MOLE38417956-25GEA 0 EUR InStock
MOLE38417956-25G
Dextran sulphate sodium salt
Dextran sulphate sodium salt
Formule: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Numéro MDL: MFCD00081551
Numéro CAS: 9011-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité