Triphénylméthane
Fournisseur: Molekula
38673033-100G
MOLE38673033-100GEA 0 EUR InStock
MOLE38673033-100G
Triphénylméthane
Triphénylméthane
Formule: C₁₉H₁₆
Point d'ébullition: 359 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…92 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004763
Numéro CAS: 519-73-3
EINECS: 208-275-0
Merck Index: 12,09871
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité