(±)-Acide 2-phenoxypropionique
Fournisseur: Molekula
38762652-100G
MOLE38762652-100GEA 0 EUR InStock
MOLE38762652-100G
(±)-Acide 2-phenoxypropionique
(±)-Acide 2-phenoxypropionique
Formule: C₉H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00002643
Numéro CAS: 940-31-8
EINECS: 213-370-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité