1-Bromo-4-propylbenzène
Fournisseur: Molekula
38940636-25G
MOLE38940636-25GEA 0 EUR InStock
MOLE38940636-25G
1-Bromo-4-propylbenzène
1-Bromo-4-propylbenzène
Formule: C₉H₁₁Br
Point d'ébullition: 224 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –41,5 °C
Densité: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00012456
Numéro CAS: 588-93-2
EINECS: 454-790-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité