α,α'-Dichloro-p-xylène
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
38947698-100G
MOLE38947698-100GEA 0 EUR InStock
MOLE38947698-100G
α,α'-Dichloro-p-xylène
α,α'-Dichloro-p-xylène
Formule: C₈H₈Cl₂
MW: 175,06 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 100 °C
Densité: 1.432 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000920
Numéro CAS: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité