2-Amino-1,3-propanediol
Fournisseur: Molekula
39331277-5G
MOLE39331277-5GEA 0 EUR InStock
MOLE39331277-5G
2-Amino-1,3-propanediol
2-Amino-1,3-propanediol
Formule: C₃H₉NO₂
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…95 °C
Numéro MDL: MFCD00051487
Numéro CAS: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité