1-Naphthyl boronic acid
Fournisseur: Molekula
Attention
39657844-1G
MOLE39657844-1GEA 0 EUR InStock
MOLE39657844-1G
1-Naphthyl boronic acid
1-Naphthyl boronic acid
Formule: C₁₀H₉BO₂
Point de fusion: 259 °C
Numéro MDL: MFCD00019722
Numéro CAS: 13922-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité