Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ionomycin calcium salt

Fournisseur: Molekula

39704482-5MG 39704482-1MG
MOLE39704482-5MGEA 0 EUR InStock
MOLE39704482-5MG MOLE39704482-1MG
Ionomycin calcium salt
Ionomycin calcium salt


Formule: C₄₁H₇₀CaO₉
Numéro MDL: MFCD00151183
Numéro CAS: 56092-82-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité