Ácide benzofuranne-2-carboxylique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
39760752-5G
MOLE39760752-5GEA 0 EUR InStock
MOLE39760752-5G
Ácide benzofuranne-2-carboxylique
Ácide benzofuranne-2-carboxylique
Formule: C₉H₆O₃
MW: 162,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005848
Numéro CAS: 496-41-3
EINECS: 207-818-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité