Benzo[b]furan-2-boronic acid
Fournisseur: Molekula
40173470-1G
MOLE40173470-1GEA 0 EUR InStock
MOLE40173470-1G
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₃
Numéro MDL: MFCD00236019
Numéro CAS: 98437-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité