Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide iodoacétique

Fournisseur: Molekula
Danger

40202902-100G
MOLE40202902-100GEA 0 EUR InStock
MOLE40202902-100G
Acide iodoacétique
Acide iodoacétique


Formule: C₂H₃IO₂
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…82 °C
Densité: 2.2694 g/cm³ (85 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002685
Numéro CAS: 64-69-7
EINECS: 200-590-1
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05047
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité