1-Bromo-2-éthylbenzène
Fournisseur: Molekula
40289890-25G
MOLE40289890-25GEA 0 EUR InStock
MOLE40289890-25G
1-Bromo-2-éthylbenzène
1-Bromo-2-éthylbenzène
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 199 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67.3 °C
Densité: 1.3589 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000077
Numéro CAS: 1973-22-4
EINECS: 217-823-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité