L(+)-Sodium glutamate monohydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-(+)-2-Aminopentanedioic acid sodium salt monohydrate, Sodium L-Glutamate Monohydrate, L(+)-Glutamic acid sodium salt monohydrate, L(+)-2-Aminopentanedioic acid sodium salt monohydrate, (S)-(+)-Glutamic acid sodium salt monohydrate, L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate, (S)-(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid sodium salt monohydrate, (S)-(+)-Sodium glutamate monohydrate, L(+)-α-Glutamic acid sodium salt monohydrate, L(+)-1-Aminopropane-1,3-dicarboxylic acid sodium salt monohydrate, (S)-(+)-α-Glutamic acid sodium salt monohydrate
40359230-1KG
MOLE40359230-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE40359230-1KG
L(+)-Sodium glutamate monohydraté
L(+)-Sodium glutamate monohydraté
Formule: C₅H₈NNaO₄·H₂O
MW: 187,13 g/mol
Point de fusion: 225…240 °C
Point d'éclair: >225 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150138
Numéro CAS: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité