Acide 4-méthoxycinnamique
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid
40437235-100G
MOLE40437235-100GEA 0 EUR InStock
MOLE40437235-100G
Acide 4-méthoxycinnamique
Acide 4-méthoxycinnamique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004398
Numéro CAS: 830-09-1
EINECS: 212-594-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité