1,4-Butanesultone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,4-Butane sultone
40482562-100G
MOLE40482562-100GEA 0 EUR InStock
MOLE40482562-100G
1,4-Butanesultone
1,4-Butanesultone
Formule: C₄H₈O₃S
MW: 136,17 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 12,5…15 °C
Densité: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006584
Numéro CAS: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité