D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Fournisseur: Molekula
40622754-5G
MOLE40622754-5GEA 0 EUR InStock
MOLE40622754-5G
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
D-(+)-Galactosamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₄ClNO₅
Numéro MDL: MFCD00135830
Numéro CAS: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité