3-Méthyl-2-nitroanisole
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 3-Methoxy-2-nitrotoluene, 1-Methoxy-3-methyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-nitro-m-tolyl ether
40711011-25G
MOLE40711011-25GEA 0 EUR InStock
MOLE40711011-25G
3-Méthyl-2-nitroanisole
3-Méthyl-2-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Point d'ébullition: 167…170 °C (35 mmHg)
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007179
Numéro CAS: 5345-42-6
EINECS: 226-295-8
ONU: 2446
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité