DL-Panthenol
Fournisseur: Molekula
41027803-100G
MOLE41027803-100GEA 0 EUR InStock
MOLE41027803-100G
DL-Panthenol
DL-Panthenol
Formule: C₉H₁₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00002944
Numéro CAS: 16485-10-2
EINECS: 240-540-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité