Thiophène-2-éthylamine
Fournisseur: Molekula
41164148-1G
MOLE41164148-1GEA 0 EUR InStock
MOLE41164148-1G
Thiophène-2-éthylamine
Thiophène-2-éthylamine
Formule: C₆H₉NS
Numéro MDL: MFCD00051495
Numéro CAS: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité