Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diméthylpipérazine

Fournisseur: Molekula

41165860-5G
MOLE41165860-5GEA 0 EUR InStock
MOLE41165860-5G
2,6-Diméthylpipérazine
2,6-Diméthylpipérazine


Formule: C₆H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD00005956
Numéro CAS: 108-49-6
EINECS: 203-588-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité