Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(4-Bromophényl)ethanol

Fournisseur: Molekula

41183694-5G
MOLE41183694-5GEA 0 EUR InStock
MOLE41183694-5G
2-(4-Bromophényl)ethanol
2-(4-Bromophényl)ethanol


Formule: C₈H₉BrO
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1,4678 g/cm³ (28.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00002897
Numéro CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité