Oxalate de diméthyle
Fournisseur: Molekula
Attention
41260542-500G
MOLE41260542-500GEA 0 EUR InStock
MOLE41260542-500G
Oxalate de diméthyle
Oxalate de diméthyle
Formule: C₄H₆O₄
Point d'ébullition: 163 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 54 °C
Densité: 1.422 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008442
Numéro CAS: 553-90-2
EINECS: 209-053-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06181
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité