4-(Méthylamino)pyridine
Fournisseur: Molekula
41435257-5G
MOLE41435257-5GEA 0 EUR InStock
MOLE41435257-5G
4-(Méthylamino)pyridine
4-(Méthylamino)pyridine
Formule: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00152625
Numéro CAS: 1121-58-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité