Ketoprofen
Fournisseur: Molekula
41476439-5G
MOLE41476439-5GEA 0 EUR InStock
MOLE41476439-5G
Ketoprofen
Ketoprofen
Formule: C₁₆H₁₄O₃
Numéro MDL: MFCD00055790
Numéro CAS: 22071-15-4
EINECS: 244-759-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité