Hydrogénoadipate de méthyle
Fournisseur: Molekula
41497308-25G
MOLE41497308-25GEA 0 EUR InStock
MOLE41497308-25G
Hydrogénoadipate de méthyle
Hydrogénoadipate de méthyle
Formule: C₇H₁₂O₄
Point d'ébullition: 292 °C (1013 hPa)
Densité: 1.1236 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004418
Numéro CAS: 627-91-8
EINECS: 211-019-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité