Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-2-méthylpropanol

Fournisseur: Molekula
Attention

41511752-500G
MOLE41511752-500GEA 0 EUR InStock
MOLE41511752-500G
2-Amino-2-méthylpropanol
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)


Formule: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18…26 °C
Densité: 0.667 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008051
Numéro CAS: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité